Learn More
N,N-Didemetilorfenadrina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134819 250 mg 250 miligramos
30008330 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD439700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17752-32-8
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 277.79
Sinónimo (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(o-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]-, hydrochloride (8CI), (o-Methyl-α-phenylbenzyloxy)ethylamine, hydrochloride, N,N-Didemethylorphenadrine hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(2-metilfenil)-fenilmetoxi]etanolamina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ccccc1C(OCCN)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-[(2-Methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)16(18-12-11-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233