Learn More
N,N-DidemetilN,N-dietilo Benzidamina, TRC
Código de producto. 30134522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134522 500 mg 500 miligramos
30004961 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB275750500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47448-66-8
Fórmula molecular C21 H27 N3 O
Peso molecular (g/mol) 337.46
Sinónimo 1-Benzyl-3-[3-(diethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Diethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 3-(1-benzilindazol-3-il)oxi-N,N-dietilpropan-1-amina
SMILES CCN(CC)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.2154
Porcentaje de pureza >95%