Learn More
(N,N-didemetil) 1-Hidroxicloruro de Sibutramina, TRC
Código de producto. 30133074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133074 50 mg 50 miligramos
30006197 25 mg 25 miligramos
30008578 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29838550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186521-88-0
Fórmula molecular C15H23Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 304.26
Sinónimo δ-Amino-1-(4-chlorophenyl)-β-methylcyclobutanebutanol Hydrocholride
SMILES CC(CO)CC(N)C1(CCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (N,N-didemethyl) 1-Hydroxy Sibutramine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22ClNO.ClH/c1-11(10-18)9-14(17)15(7-2-8-15)12-3-5-13(16)6-4-12;/h3-6,11,14,18H,2,7-10,17H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1157
Porcentaje de pureza >95%