Learn More
N,N'-Diciclohexilurea, TRC
Código de producto. 30137111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137111 50 g 50 g
30135564 250 g 250 g
30005436 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43936550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2387-23-7
Fórmula molecular C13 H24 N2 O
Peso molecular (g/mol) 224.34
Sinónimo 1,3-Dicyclohexylurea, Lomustine Imp. C (EP), Urea, N,N'-dicyclohexyl-, Urea, 1,3-dicyclohexyl- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Dicyclohexylurea, 1,3-Dicyclohexylurea, DCU, Dicyclohexylcarbodiamide, NSC 17013, NSC 30023
Nombre IUPAC 1,3-diciclohexilurea
SMILES O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dicyclohexylurea
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1889