Learn More
N,N'-Diciclohexilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475716 25 g 25 g
11485716 100 g 100 g
11495716 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20805.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2387-23-7 | C13H24N2O | 224.348 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2387-23-7
Fórmula molecular C13H24N2O
Peso molecular (g/mol) 224.348
Número MDL MFCD00003829
Clave InChI ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dicyclohexylurea, dicyclohexylurea, urea, n,n'-dicyclohexyl, unii-zv7823vvim, chembl1458, zv7823vvim, urea,3-dicyclohexyl, urea,n'-dicyclohexyl, n,n inverted exclamation marka-dicyclohexylurea, urea, 1,3-dicyclohexyl
PubChem CID 4277
Nombre IUPAC 1,3-diciclohexilurea
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dicyclohexylurea
Punto de fusión 230°C to 233°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.35
Porcentaje de pureza 98%