Learn More
N,N-diciclohexilmetilamina, TRC
Código de producto. 30388252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388252 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4385105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dicyclohexylmethylamine
CAS 7560-83-0
Fórmula molecular C13 H25 N
Cantidad 5 g
Sinónimo Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC N-ciclohexil-N-metilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 195.344
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.199