Learn More
N,N-diciclohexilmetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dicyclohexylmethylamine |
| CAS | 7560-83-0 |
| Fórmula molecular | C13 H25 N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexil-N-metilciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.344 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.199 |