Learn More
N,N-Diciclohexilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12229309 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12229309 250 g Frasco de vidrio 250 g
10432770 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12229309 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428392500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7560-83-0 | C13H25N | 195.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7560-83-0
Fórmula molecular C13H25N
Peso molecular (g/mol) 195.35
Número MDL MFCD00014289
Clave InChI GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dicyclohexylmethylamine, n-methyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-methyl, dicyclohexylamine, n-methyl, n-methyl dicyclohexylamine, unii-ri95g6j8ff, n-cyclohexyl-n-methylcyclohexylamine, cy2nme, methyldicyclohexylamine, nn-dicyclohexylmethylamine
PubChem CID 24210
Nombre IUPAC N-ciclohexil-N-metilciclohexanamina
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dicyclohexylmethylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9210g/mL
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.921
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.35
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dicyclohexylmethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.