Learn More
N,N'-diciclohexilcarbodiimida, TRC
Código de producto. 30385976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385976 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30385976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43850010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C13 H22 N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1783
Porcentaje de pureza >95