Learn More
N,N'-diciclohexilcarbodiimida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C13 H22 N2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182 |
| SMILES | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 206.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1783 |
| Porcentaje de pureza | >95 |