Learn More
Complejo de pentaclorofenol N,N'-diciclohexilcarbodiimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide Pentachlorophenol Complex |
| CAS | 15406-98-1 |
| Fórmula molecular | C19 H23 Cl5 N2 O . 2 C6 H Cl5 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbamimidic acid, N,N'-dicyclohexyl-, 2,3,4,5,6-pentachlorophenyl ester, compd. with 2,3,4,5,6-pentachlorophenol (1:2), Carbamimidic acid, N,N'-dicyclohexyl-, pentachlorophenyl ester, compd. with pentachlorophenol (1:2) (9CI), Pseudourea, 1,3-dicyclohexyl-2-(pentachlorophenyl)-, compd. with pentachlorophenol (1:2) (8CI), Phenol, pentachloro-, compd. with 1,3-dicyclohexyl-2-(pentachlorophenyl)pseudourea (2:1) (8CI), Kovacs Complex, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide pentachlorophenol complex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23Cl5N2O.2C6HCl5O/c20-13-14(21)16(23)18(17(24)15(13)22)27-19(25-11-7-3-1-4-8-11)26-12-9-5-2-6-10-12;2*7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H,1-10H2,(H,25,26);2*12H |
| SMILES | Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl.Oc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl.Clc3c(Cl)c(Cl)c(O\C(=N\C4CCCCC4)\NC5CCCCC5)c(Cl)c3Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentaclorofenol;(2,3,4,5,6-pentaclorofenil) N,N'-diciclohexilcarbamimidato |
| Peso molecular (g/mol) | 1005.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 997.7193 |