Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10548290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 Kg
250 GR
5 Kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10548290 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10030880 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10568290 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10498083 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
11320370 25 kg Tambor de plástico 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10548290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113900010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
N,N-diciclohexilcarbodiimida, 99 %, C13H22N2, número CAS 538-75-0, carbodiimida, diciclohexil, bis ciclohexil carbodiimida, dcc, 1,3-diciclohexilcarbodiimida, carbodiclohexildilimida, n,n'-diciclohexilcarbodiimida, n,n-diciclohexilcarbodiimida, dcci, diciclohexilcarbodiimida, dccd, 1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-75-0
Fórmula molecular C13H22N2
Peso molecular (g/mol) 206.33
Número MDL MFCD00011659
Clave InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmetanodiimina
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11N=C=NC6H11
Cantidad 1 kg
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Índice Merck 15,3107
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viscosidad 5.81 mPa.s (55°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido ceroso o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylcarbodiimide