Learn More
N,N'-Diciclohexilcarbodiimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474413 500 g 500 g
11454413 25 g 25 g
11464413 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10973.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.65€ / 500 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.333 g/mol
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N,N′-diciclohexilcarbodiimida es un reactivo de activación carboxilo utilizado en la síntesis de péptidos. Actúa como agente deshidratador para la preparación de amidas, cetonas y nitrilos. Participa en la preparación de ésteres al reaccionar alcoholes terciarios con ácido carboxílico. Se utiliza para la inversión química estéreo de alcoholes secundarios formando el éster de formilo seguido por saponificación. Se asocia con dimetilsulfóxido y se utiliza en la oxidación de Pfitzner-Moffatt para convertir alcoholes en aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo, diclorometano, acetonitrilo, tetrahidrofurano y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-75-0
Fórmula molecular C13H22N2
Peso molecular (g/mol) 206.333
Número MDL MFCD00011659
Clave InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmetanodiimina
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 154°C to 156°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 610662
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3096
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza 99%