Learn More
N, N'-Diciclohexilcarbodiimida, solución de 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10892621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10892621 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10892621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.70€
    53.65€ / 100 ml
    Ahorro 10.05€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS 538-75-0, 75-09-2
% mín. CAS 15.81, 81.7
% máx. CAS 18.3, 84.19
Color Blanco a marrón
Densidad 1.2400g/mL
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C13H22N2
Fórmula lineal C6H11N=C=NC6H11
Número MDL MFCD00011659
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 3107
Gravedad específica 1.24
Sinónimo dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Clave InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmetanodiimina
Peso molecular (g/mol) 206.33
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Forma física Polvo cristalino