Learn More
Dihidrocloruro de éster metílico del ácido N,N'-diciclohexilcarbamimidotioico (5,6-dihidro-6,6-dimetilimidazo[2,1-b]tiazol-3-il), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dicyclohexylcarbamimidothioic acid (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 1092776-63-0 |
| Fórmula molecular | C21H34N4S2 . 2(HCl) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamimidothioic acid, N,N'-dicyclohexyl-, (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), IT1t, N,N'-Dicyclohexylcarbamimidothioic acid (5,6-dihydro-6,6-dimethylimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl ester dihydrochloride, (6,6-Dimethyl-5,6-dihydroimidazo[2,1-b]thiazol-3-yl)methyl N,N'-dicyclohexylcarbamimidothioate dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34N4S2.2ClH/c1-21(2)15-25-18(14-27-20(25)24-21)13-26-19(22-16-9-5-3-6-10-16)23-17-11-7-4-8-12-17;;/h14,16-17H,3-13,15H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC1(C)CN2C(=CSC2=N1)CS\C(=N\C3CCCCC3)\NC4CCCCC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 479.6 |