Learn More
N,N-Diciclohexil-3-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406068 250 mg 250 miligramos
15496058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59678.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349090-11-5
Fórmula molecular C20H29NO
Peso molecular (g/mol) 299.458
Número MDL MFCD00594221
Clave InChI YXPMPPOIMVVDFJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4068782
Nombre IUPAC N,N-diciclohexil-3-metilbenzamida
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dicyclohexyl-3-methylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.46
Porcentaje de pureza 97%