Learn More
N,N'-Dicarbamoilhidrazina, 98 %
Código de producto. 11395159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395159 50 g 50 g
11385159 10 g 10 g
11305169 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18260.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-21-4
Fórmula molecular C2H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 118.096
Número MDL MFCD00025398
Clave InChI ULUZGMIUTMRARO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo biurea, 1,2-hydrazinedicarboxamide, ureidourea, bicarbamamide, bicarbamimidic acid, hydrazodicarbonamide, hydrazodicarboxamide, hydrazine-1,2-dicarboxamide, hydrazocarbonamide, urea, ureido
PubChem CID 8039
Nombre IUPAC (carbamoilamina)urea
SMILES C(=O)(N)NNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dicarbamoylhydrazine
Punto de fusión 239°C to 241°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.1
Porcentaje de pureza 98%