Learn More
N,N'-dibutilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dibutylurea |
| CAS | 1792-17-2 |
| Fórmula molecular | C9H20N2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,3-Di-n-butylurea, 1,3-Dibutylurea, Dibutylurea, N,N'-Di-n-butylurea, N,N'-Dibutylurea, NSC 131939, SRI 434-37 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20N2O/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12) |
| SMILES | CCCCNC(=O)NCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibutilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 172.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1576 |