Learn More
N,N-Dibutilformamida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10214380 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10204380 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10214380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    654.00€ / 500 ml
    Ahorro 61.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 761-65-9 | Molecular Formula: C9H19NO | Molecular Weight: 157.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761-65-9
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.26
Número MDL MFCD00003289
Clave InChI NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
PubChem CID 12975
Nombre IUPAC N,N-dibutilformamida
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dibutylformamide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCON[(CH2)3CH3]2
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450
Cantidad 500 mL
Beilstein 03,443F
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación