Learn More
N,N-dibutil-7-nitro-4-benzofurazanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dibutyl-7-nitro-4-benzofurazanamine |
| CAS | 74400-49-0 |
| Fórmula molecular | C14H20N4O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N,N-Dibutyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N4O3/c1-3-5-9-17(10-6-4-2)11-7-8-12(18(19)20)14-13(11)15-21-16-14/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)c1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,N-dibutil-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 292.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1535 |