Learn More
Ácido N,N-diboc 1-ot-butil 6-deshidroxi L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 6-Dehydroxy L-Glutamic Acid |
| CAS | 1480890-33-2 |
| Fórmula molecular | C20H35NO7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-6-oxo-L-norleucine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H35NO7/c1-18(2,3)26-15(23)14(12-10-11-13-22)21(16(24)27-19(4,5)6)17(25)28-20(7,8)9/h13-14H,10-12H2,1-9H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCCC=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-6-oxohexanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 401.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.2414 |