Learn More
Ácido N,N-diboc 1-ot-butil 5-desoxo L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diboc 1-O-t-Butyl 5-Deoxo L-Glutamic Acid |
| CAS | 257883-71-9 |
| Fórmula molecular | C19H35NO7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N,N-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35NO7/c1-17(2,3)25-14(22)13(11-10-12-21)20(15(23)26-18(4,5)6)16(24)27-19(7,8)9/h13,21H,10-12H2,1-9H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N(C(OC(C)(C)C)=O)C(OC(C)(C)C)=O)CCCCO |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-5-hidroxipentanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 389.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.2414 |