Learn More
N,N'-dibenciloxicarbonil-L-cistina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine |
| Punto de fusión | 119°C |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C7H10N2O2S |
| Beilstein | 2550640 |
| Sinónimo | 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b |
| Clave InChI | KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 186.23 |
| Show More |