Learn More
N,N'-dibenciloxicarbonil-L-cistina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470879 5 g 5 g
15460879 1 g 1 g
15480879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63917.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6968-11-2 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6968-11-2
Número MDL MFCD00022030
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
Punto de fusión 119°C
Color Blanco
Fórmula molecular C22H24N2O8S2
Beilstein 2550640
Sinónimo z-cys-oh 2, cbz-cys-oh 2, di-z-l-cystine, n,n'-dicarbobenzoxy-l-cystine, n,n'-di-cbz-l-cystine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-2r-2-benzyloxy carbonyl amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid, n,n'-dibenzyloxycarbonyl-l-cystine, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-l-cystine, ambotzzaa1190, pubchem19022
Clave InChI PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CSSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-[[(2R)-2-carboxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)etil]disulfanil]-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 508.56
Cantidad 5 g
PubChem CID 385972
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo