Learn More
N,N-Dibencilhidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420607 5 g 5 g
11430607 25 g 25 g
11440607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22447.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 621-07-8 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-07-8
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00004772
Clave InChI GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
PubChem CID 69297
Nombre IUPAC N,N-dibencilhidroxilamina
SMILES ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dibenzylhydroxylamine
Punto de fusión 120°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 978234
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 98%