Learn More
Éster etílico de N,N-dibencilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77385-90-1 |
| Fórmula molecular | C18H21NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO2/c1-2-21-18(20)15-19(13-16-9-5-3-6-10-16)14-17-11-7-4-8-12-17/h3-12H,2,13-15H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(dibencilamino)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 283.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1572 |