Learn More
N,N-dibencilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dibenzylformamide |
| CAS | 5464-77-7 |
| Fórmula molecular | C15H15NO |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N,N-Bis(phenylmethyl)formamide, Dibenzylformamide, NSC 5982 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO/c17-13-16(11-14-7-3-1-4-8-14)12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,13H,11-12H2 |
| SMILES | O=CN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dibencilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1154 |