Learn More
N,N'-Dibenziletilenamina Diacetato de Sal, TRC
Código de producto. 30137275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137275 100 g 100 g
30138717 1 g 1 g
17944285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD417190100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-75-8
Fórmula molecular C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 360.45
Sinónimo N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate, 1,2-Ethanediamine, N1,N2-bis(phenylmethyl)-, acetate (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate (6CI,7CI,8CI), Benzathine diacetate, NSC 33274, NSC 81591
Nombre IUPAC ácido acético; N,N'-dibenziletano-1,2-diamina
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.2049