Learn More
Diacetato de N,N'-dibenciletilendiamina, Mikromol™
Código de producto. 17962906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962906 25 mg 25 miligramos
17920746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962906 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0513.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diacetato de N,N'-dibenciletilendiamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
CAS 122-75-8
Nombres de analitos o componentes N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H20 N2 . 2 C2 H4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N'-Dibenzylethylenediamine Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC ácido acético; N,N'-dibenziletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 360.45
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,2049 g/mol