Learn More
Diacetato de N,N'-dibenciletilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304865 25 g 25 g
11314865 100 g 100 g
11324865 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17974.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-75-8 | C20H28N2O4 | 360.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-75-8
Fórmula molecular C20H28N2O4
Peso molecular (g/mol) 360.454
Número MDL MFCD00040588
Clave InChI MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dibenzylethylenediamine diacetate, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, n,n'-dibenzyl ethylenediamine diacetate, benzathine diacetate, dbed diacetate, unii-x18b8x2c22, n,n'-dibenzylethylenediammonium di acetate, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl-, diacetate, bis acetic acid ; benzathine, 1,2-di benzylamino ethane diacetate
PubChem CID 31228
Nombre IUPAC ácido acético; N,N'-dibenziletano-1,2-diamina
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Punto de fusión 117°C to 118°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3781362
Índice Merck 14,1064
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.46
Porcentaje de pureza 99%