Learn More
N,N'-Dibenciletilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352206 25 g 25 g
11362206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-28-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
N,N'-Dibenzylethylenediamine is an intermediate of cephalosporin and penicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-dibenciletilenodiamina es un intermedio de cefalosporina y penicilina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-28-3
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00004771
Clave InChI JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
Nombre IUPAC N,N'-dibenciletano-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzylethylenediamine
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 184°C to 186°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Índice de refracción 1.565
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 786668
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1064
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Porcentaje de pureza 97%