Learn More
N,N'-Dibenzylethylenediamine, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10525724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10525724 100 g Glass bottle 100 g
10011704 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10525724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112621000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 140-28-3
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00004771
Clave InChI JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
Nombre IUPAC N,N'-dibenciletano-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dibenzylethylenediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.024g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 1067
Índice Merck 15, 1066
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35