Learn More
N,N'-Dibenzylethylenediamine, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10011704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011704 25 g Glass bottle 25 g
10525724 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10011704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112620250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 140-28-3
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00004771
Clave InChI JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
PubChem CID 8793
ChEBI CHEBI:51344
Nombre IUPAC N,N'-dibenciletano-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dibenzylethylenediamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.024g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1067
Índice Merck 15, 1066
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35