Learn More
Diamida (+)-N,N'-dibencil-L-tartárica, 99 % e.e., Thermo Scientific™
Código de producto. 10471484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471484 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10471484
Marca: Thermo Scientific Acros 426980050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-N, N'-Dibenzyl-L-tartaric diamide
Nombre de nota 99% ee
CAS 88393-56-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 202°C to 206°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H20N2O4
Número MDL MFCD00064478
Cantidad 5 g
Rotación específica +80° to +86° (20°C, 589nm) (c=1, DMF)
Sinónimo 2r,3r-n1,n4-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxysuccinamide, dibenzyl tartramide, n,n'-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n-dibenzyl-l-tartaric diamide, +-n,n'-dibenzyl-l-tartaric diamide, 2r,3r-n,n'-dibenzyl-2,3-dihydroxybutanediamide, n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartramide, +-n,n inverted exclamation marka-dibenzyl-l-tartaric diamide
Clave InChI BBYSAHVLSFBCMN-MNSHXRSINA-N
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)NCC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (2R,3R)-N,N'-dibenzyl-2,3-dihydroxybutanediamide
Peso molecular (g/mol) 328.37
PubChem CID 7271811
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.37
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino