Learn More
N,N-dibencil-2-metoxietanamina, Mikromol™
Descripción
N,N-dibencil-2-metoxietanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| CAS | 57619-22-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(2-Methoxyethyl)-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethylamine, N,N-Dibenzyl-2-methoxyethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO/c1-19-13-12-18(14-16-8-4-2-5-9-16)15-17-10-6-3-7-11-17/h2-11H,12-15H2,1H3 |
| SMILES | COCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dibencil-2-metoxietanamina |
| Mostrar más |