Learn More
N,N'-dibencil-1,3-diaminopropano, TRC
Código de producto. 30357531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357531 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4171301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane
CAS 10239-34-6
Fórmula molecular C17H22N2
Cantidad 1 g
Sinónimo N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2
SMILES C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2
Nombre IUPAC N,N'-dibencilpropano-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 254.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1783