Learn More
Monoclorhidrato de N,N'-diaminoguanidina, TRC
Código de producto. 30364220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364220 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30364220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4161265G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Fórmula molecular CH7N5 • (HCl)
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
SMILES NNC(NN)=N.Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno de hidrazinacarboximidahidrazida
Peso molecular (g/mol) 125.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.05