Learn More
Monoclorhidrato de N,N'-diaminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415217 100 g 100 g
11495207 5 g 5 g
11405217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22615.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36062-19-8 | CH8ClN5 | 125.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36062-19-8
Fórmula molecular CH8ClN5
Peso molecular (g/mol) 125.56
Número MDL MFCD00012948
Clave InChI HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
PubChem CID 9566041
Nombre IUPAC 1,2-diaminoguanidina; clorhidrato
SMILES C(=NN)(N)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Punto de fusión ∼181°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3556702
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.56
Porcentaje de pureza 98%