Learn More
N,N'-Dialil-L-tartardiamida, reactivo de electroforesis, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400617 50 g 50 g
15410617 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66587.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58477-85-3
Fórmula molecular C10H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00008640
Clave InChI ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Sinónimo n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Nombre de nota Electrophoresis Reagent
Punto de fusión 184°C to 186°C
Color Blanco
Cantidad 50 g
Beilstein 1712934
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-dihidroxi-N,N'-bis(prop-2-enil)butanodiamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Escamas