Learn More
N,N-dialil-5-metoxitriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-methoxy DALT |
| CAS | 928822-98-4 |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-MeO-DALT, 5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3 |
| SMILES | COc1ccc2[nH]cc(CCN(CC=C)CC=C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil]-N-prop-2-enilprop-2-en-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 270.369 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.173 |