Learn More
N,N'-Diacetilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475393 10 g 10 g
11485393 50 g 50 g
11495393 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475393 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13393.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3148-73-0 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3148-73-0
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00008673
Clave InChI ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diacetylhydrazine, 1,2-diacetylhydrazine, acetic acid, 2-acetylhydrazide, diacetylahydrazine, diacetylhydrazine, sym-diacetylhydrazine, unii-ymr3zf0q4m, hydrazine, 1,2-diacetyl, 1.2-diacetylhydrazine, ymr3zf0q4m
PubChem CID 72884
ChEBI CHEBI:80616
Nombre IUPAC N'-acetilacetohidrazida
SMILES CC(=O)NNC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetylhydrazine
Punto de fusión 138°C to 142°C
Punto de ebullición 209°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1754018
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%