Learn More
N,N'-diacetilglioxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diacetylglyoxime |
| CAS | 26032-67-7 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Glyoxal Bis(O-acetyloxime), Ethanedial, Bis(O-acetyloxime), Ethanedial Bis(O-acetyloxime), Ethanedial, 1,2-Bis(O-acetyloxime) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-5(9)11-7-3-4-8-12-6(2)10/h3-4H,1-2H3/b7-3-,8-4- |
| SMILES | CC(=O)O\N=C/C=N\OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(Z)-[(2Z)-2-acetiloxiiminoetilideno]amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 172.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0484 |