Learn More
N,N'-Diacetiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11463834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463834 50 g 50 g
11453834 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11866.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871-78-3
Fórmula molecular C6H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 144.174
Número MDL MFCD00014966
Clave InChI WNYIBZHOMJZDKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diacetylethylenediamine, n,n'-ethylenebisacetamide, n-2-acetamidoethyl acetamide, unii-sxn3k5812f, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis, nn'-diacetylethylenediamine, n-2-acetylamino ethyl acetamide, n,n'-ethylenedi diacetamide, diacetylethylenediamine, acetamide,n'-ethylenebis
PubChem CID 70097
Nombre IUPAC N-(2-acetamidoetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCNC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetylethylenediamine
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1762229
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%