Learn More
N,N'-diacetilquitobiosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diacetylchitobiose |
| CAS | 35061-50-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H28 N2 O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N’-Diacetyl Chitobiose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)14(8(4-20)27-15(9)26)29-16-10(18-6(2)22)12(24)11(23)7(3-19)28-16/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15?,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 424.4 |
| Mostrar más |