Learn More
N,N'-diacetil-L-cistina, Mikromol™
Código de producto. 17997594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997594 25 mg 25 miligramos
17997234 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997594 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-diacetil-L-cistina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetyl-L-cystine
CAS 5545-17-5
Nombres de analitos o componentes N,N'-Diacetyl-L-cystine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H16 N2 O6 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N'-Diacetyl-L-cystine, Acetylcysteine Imp. C (EP), Acetylcysteine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-[[(2R)-2-acetamido-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 324.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.045 g/mol