Learn More
Éster dimetílico de N,N'-diacetil-L-cistina, Mikromol™
Descripción
Éster dimetílico de N,N'-diacetil-L-cistina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diacetyl-L-cystine Dimethyl Ester |
| CAS | 32381-28-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N'-Diacetyl-L-cystine Dimethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O6 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N'-Diacetyl-L-cystine 1,1'-dimethyl ester, Cystine, N,N'-diacetyl-, dimethyl ester, L- (6CI,7CI,8CI), L-Cystine, N,N'-diacetyl-, dimethyl ester (9CI), L-N,N'-Diacetylcystine dimethyl ester, N,N'-Diacetylcystine dimethyl ester, NSC 136019 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O6S2/c1-7(15)13-9(11(17)19-3)5-21-22-6-10(12(18)20-4)14-8(2)16/h9-10H,5-6H2,1-4H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)OC)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetamido-3-[[(2R)-2-acetamido-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato de metilo |
| Mostrar más |