Learn More
N,N'-Diacetil-L-cistina Bis(tert-Butilo) Diester, TRC
Código de producto. 30358271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358271 100 mg 100 miligramos
30350273 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD312515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1079950-07-4
Fórmula molecular C18 H32 N2 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 436.59
Sinónimo N,N'-Diacetyl-L-cystine 1,1’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester
Nombre IUPAC tert-butilo (2S)-2-acetamido-3-[[(2S)-2-acetamido-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxoxpropanol]disulfanil]propanoato
SMILES CC(=O)N[C@H](CSSC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N2O6S2/c1-11(21)19-13(15(23)25-17(3,4)5)9-27-28-10-14(20-12(2)22)16(24)26-18(6,7)8/h13-14H,9-10H2,1-8H3,(H,19,21)(H,20,22)/t13-,14-/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.1702