Learn More
N,N'-Diacetil-L-cistina Bis(terc-Butil) Diester-D6, TRC
Código de producto. 30361519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30361519 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD312517100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetyl-L-cystine Bis(tert-Butyl) Diester-D6
CAS 1356382-52-9
Fórmula molecular C18 H26 D6 N2 O6 S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N’-Diacetyl-L-cystine 1,1’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester-D6, Di-tert-butyl 3,3'-Disulfanediyl(2R,2'R)-bis(2-(acetamido-2,2,2-D3)propanoate), tert-Butyl (2R)-3-[(2R)-3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxo-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propyl]disulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N2O6S2/c1-11(21)19-13(15(23)25-17(3,4)5)9-27-28-10-14(20-12(2)22)16(24)26-18(6,7)8/h13-14H,9-10H2,1-8H3,(H,19,21)(H,20,22)/t13-,14-/m0/s1/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 442.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2078