Learn More
N,N'-Diacetil-L-cistina (>90%), TRC
Código de producto. 17938774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17938774 5 g 5 g
17939184 1 g 1 g
17938694 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17938774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3125005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5545-17-5
Fórmula molecular C10 H16 N2 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo N,N'-Diacetyl-L-cystine, Acetylcysteine Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-[[(2R)-2-acetamido-2-carboxietil]disulfanil]ácido propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diacetyl-L-cystine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.045
Porcentaje de pureza >95%