Learn More
N,N-Diacetil Des-5'-cloro-4-fluorobencil Mosaprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Diacetyl Des-5'-chloro-4-fluorobenzyl Mosapride |
| CAS | 170799-31-2 |
| Fórmula molecular | C18 H25 N3 O5 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)-N-[(4-acetyl-2-morpholinyl)methyl]-2-ethoxy-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N3O5/c1-4-25-17-9-14(20-12(2)22)5-6-16(17)18(24)19-10-15-11-21(13(3)23)7-8-26-15/h5-6,9,15H,4,7-8,10-11H2,1-3H3,(H,19,24)(H,20,22) |
| SMILES | CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)NCC2CN(CCO2)C(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 363.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1794 |